Learn More
Samarium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Samarium(III) carbonate hydrate |
Schmelzpunkt | >500°C (decomposition) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 480.73 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Reacton™ |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |