Learn More
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372558
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-12-9
Summenformel Br3H12O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 498.162
MDL-Nummer MFCD00192430
InChI-Schlüssel LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC-Name Samarium(3+); Tribromid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) bromide hexahydrate
Schmelzpunkt >640°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 498.15 (390.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch