Learn More
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Samarium(III) bromide hexahydrate |
Schmelzpunkt | >640°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 498.15 (390.06 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Güte | Reacton™ |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |