Learn More
Samarium(III)2,4-pentandionathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 447.68 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |