Learn More
Samariumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436125
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Verpackung:
Mylar, unter Argon
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium foil
Farbe Silber
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
CAS 7440-19-9
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Summenformel Sm
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
UN-Nummer UN3178
Menge 25 x 25 mm
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
IUPAC-Name Samarium
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.12g/25x25mm
Form Folie