Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
131.00 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
---|---|
Material | Glass |
Breite (metrisch) | 1.2 cm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Thermometerfüllung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Thermometerfüllung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17853048
|
Brannan™
44/406/0 + 49/101/0 |
-10°C to +150°C | Red Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17883008
|
Brannan™
44/002/8 + 49/101/0 |
-20°C to +110°C | Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17882978
|
Brannan™
44/401/0 + 49/101/0 |
-10°C to +50°C | Red Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17853038
|
Brannan™
44/430/0 + 49/101/0 |
-10°C to +110°C | Red Spirit | Total Immersion | 15 cm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17863038
|
Brannan™
44/401/1 + 49/101/0 |
-10°C to +50°C | Red Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17803108
|
Brannan™
44/450/0 + 49/101/0 |
-10°C to +50°C | Red Spirit | Total Immersion | 15 cm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17873058
|
Brannan™
44/403/3 + 49/101/0 |
-10°C to +110°C | Green Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17873098
|
Brannan™
44/423/5 + 49/101/0 |
-10°C to +110°C | Green Spirit | Partial Immersion | 20.5 cm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17883058
|
Brannan™
44/403/0 + 49/101/0 |
-10°C to +110°C | Red Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17893078
|
Brannan™
46/456/0 + 49/101/0 |
-100°C to +50°C | Red Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
236.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17813098
|
Brannan™
44/002/7 + 49/101/0 |
-18°C to +110°C | Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17873118
|
Brannan™
44/010/8 + 49/101/0 |
-20°C to +110°C | Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17883118
|
Brannan™
44/430/5 + 49/101/0 |
-10°C to +110°C | Green Spirit | Total Immersion | 15 cm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
Glass | |
1.2 cm |