Learn More
Hamilton™ 1001 TLL SAL 1mL Syr
Wählen Sie diese Spritzen, wenn ein präziser Fluss für nahezu jede Anwendung entscheidend ist.
192.00 CHF - 224.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10491591
|
Hamilton™
203260 |
5 ml |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10777534
|
Hamilton™
203270 |
10 ml |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11522495
|
Hamilton™
203240 |
224.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11562455
|
Hamilton™
203220 |
250 μl |
192.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der PTFE-Luer-Lock-Anschluss ist sehr häufig, da er die flexibelsten Optionen für den Anschluss von Schläuchen bietet
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
- ,Zu den Anwendungen gehören Micro Fluidics, Medikamenten-/Ernährungsinfusion, Elektrozentrifugierung, Massenspektrometerkalibrierung, Zellzufuhr und mehr