Learn More
Cole Parmer Salzlake-Hydrometer
Der Salzlake-Hydrometer entspricht H-B Gerät 618090000
Marke:  Cole Parmer 08297-38
Artikelnummer. 15355975
  • 40.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Salzlake-Hydrometer entspricht H-B Gerät 618090000
  • Jedes Hydrometer wird in einem dreifach akkreditierten ISO/IEC 17025:2005, A2LA-akkreditierten Labor anhand von Geräten kalibriert, deren Kalibrierung ihrerseits NIST-rückführbar ist.
  • Einzeln verpackt mit einer mehrsprachigen Genauigkeitserklärung mit NIST-Rückführbarkeit.
  • Standardtemperatur 60 °F/60 °F
  • 0/100 Prozent nach Sättigung
  • Metallballast
  • Individuell serialisiert
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
280 mm
Messung der relativen Dichte
0,01
Metall