Learn More
Salicylsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 158°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.6 |
Siedepunkt | 211°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 138.12g/mol |
Dampfdruck | 0.3mbar 95 |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salicylic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.