Learn More
Molecular Probes™ SAIVI™ Alexa Fluor™ 647 Antibody/Protein 1 mg-Labeling Kit
SAIVI™ Alexa Fluor™ 647 1 mg-Markierungskit für Antikörper/Protein
Marke: Molecular Probes™ S30044
1061.38 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Das SAIVI Alexa Fluor™ 647 1 mg-Markierungskit für Antikörper/Proteine bietet eine praktische Möglichkeit, Proteine mit im Nahinfrarotbereich emittiertem Alexa Fluor™ 647 Farbstoff zu markieren. Das Kit ist für die Markierung und Aufreinigung 1 mg IgG pro Konjugationsreaktion optimiert; vergleichbare Mengen anderer Proteine ( > 30 kDa) können ebenfalls markiert werden. Um den Grad der Markierung (DoL) bequem zu steuern, enthält dieses Kit ein DoL-modulierendes Reagenz sowie eine Anleitung, wie Sie den intrinsischen höchsten DoL-Grad verringern können. Mit dieser Methode können Sie schnell und reproduzierbar Proteinpräparate mit unterschiedlichen Farbstoff-Protein-Verhältnissen erzielen. Dies ermöglicht eine effizientere Optimierung bei Anwendungen wie der In-vivo-Bildgebung, bei denen der Markierungsgrad eines Proteins erhebliche Auswirkungen auf das Signal-Hintergrund-Verhältnis, die Biodistribution und die Clearance haben kann.Spezifikation
Antikörper-/Proteinmarkierungskit | |
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
1 mg | |
Alexa Fluor™, SAIVI™ | |
Antikörper, Proteine |
1 Kit | |
Fluoreszenz | |
Raumtemperatur | |
Alexa Fluor 647 |