Learn More
Saint-Gobain Versilon™ Plastifiziererfreie Schläuche, Formulierung 2001
Optimal für den Einsatz in Peristaltikpumpensystemen, zur Dosierung von Seifen und Reinigungsmitteln, für den Tintentransfer, für Wasserreinigungsanlagen, für den Chemikalientransfer sowie für Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkebereich geeignet.
Marke: Saint-Gobain MFLX96430-08 (EA)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Versilon™ Plastifizierer-freie Schlauch, Formulierung 2001 wurde auf einzigartige Weise für Flexibilität, chemische Beständigkeit und verlängertes Pumpenleben entwickelt und das alles in einem durchsichtigen, plastifizierer-/ölfreien Schlauchprodukt.
- Kontaminiert keine Flüssigkeiten
- Überlegene, langlebige Biegefestigkeit in Peristaltikpumpen
- Chemische Beständigkeit gegen eine große Vielzahl an Flüssigkeiten
- Kristallklar für eine einfache, visuelle Flusskontrolle
- Erfüllt FDA-Kriterien für Kontakt mit Lebensmittel
- Baut sich nicht mit der Zeit ab
- Setzt bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine gefährlichen Nebenprodukte frei
- Geschmacksneutral
- Für akkurate Ergebnisse bei analytischen Instrumententests
†Bei 73 °F (23 °C).
Bestellinformation
Alle Produkte sind in 50 Fuß (15.24 m) Längen lieferbar
Compliance
Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600
Spezifikation
Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600 | |
0.31 Zoll | |
0.4375 Zoll | |
1/16 in. |
5/16 in. | |
7/16 in. | |
50 ft. | |
1.6 mm |