Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S21P Wärme-Bäder/Umwälzthermostate aus PPO
Diese Bäder sind ideal, wenn in Ihrer Anwendung Sichtbarkeit gewährleistet sein muss. Diese Bäder regeln Temperaturen von einer Umgebungstemperatur von +13 ° bis zu 100 °C bei einem maximalen Volumen von 21 Litern.
Marke: Thermo Scientific™ 1523211
2002.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Bäder sind ideal, wenn in Ihrer Anwendung Sichtbarkeit gewährleistet sein muss. Thermo Scientific SAHARA PPO S21P Umwälzpumpen für Heizbäder regeln Temperaturen von einer Umgebungstemperatur von +13 bis zu 100 °C bei einem maximalen Volumen von 21 Litern. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für hohe Temperaturen bis zu 200 °C.
Umweltfreundliches Design: Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden. Alle Systeme sind RoHS-konform (Blei- und Quecksilber-frei) und werden in recyceltem Verpackungsmaterial ausgeliefert.
Sicherer Betrieb: Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. 115/60 Hz-Geräte sind UL-gelistet oder UL-zugelassen und erfüllen darüber hinaus UL/CSA- und RoHS-Anforderungen. IQ/OQ-Konformität ist optional erhältlich.
Anwenderfreundlich: Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind. Allen Systemen liegt eine Kurzanleitung bei, die eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht. Thermostate können gedreht und an allen vier Badseiten angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
Hervorragende Garantiebedingungen und erstklassiger Service: Alle Geräte werden mit einer dreijährigen Garantie ausgeliefert und sind durch weltweiten Thermo Scientific Service und Support abgesichert.
- Fassungsvermögen: 21L
- Modifizierte Polyphenylenoxid-Wasserbäder sind thermisch beständig bis zu 100 °C
- Bieten außergewöhnliches Temperaturleistungsverhalten mit Einsparungen im Betrieb
- Temperaturregelung von Raumtemperatur +13 °C bis 100 °C
SC 100 Regler
- Mit drei Sprachen, akustischen und optischen Alarmen und fünf vom Anwender definierbaren Programmen
- Zwei Pumpendrehzahlen ermöglichen es, die Flussrate des Wassers einzustellen, um Turbulenzen zu vermeiden.
SC 150 Regler
- Zu den zusätzlichen Merkmalen gehören ein USB-Anschluss, Füllstandsalarm und die automatische Abschaltung des Reglers bei Übertemperatur, niedrigem Füllstand oder Motorüberlast.
AC 150 Regler
- Leistungsstarke Druck-Saugpumpe
AC 200 Regler
- Zu den zusätzlichen Merkmalen gehören eine Rampenprogrammierung mit 10 Schritten, eine Echtzeituhr und ein USB-Anschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
- Kalibrierung
- Fermenter
- Rotationsverdampfer
- Kondensatoren
- Proben-/Materialprüfung
- Proben-/Materialvorbereitung
Spezifikation
SC100 | |
CE/ROHS/WEEE | |
17 l/min | |
Umgebungstemperatur +13° bis 100°C | |
25,3 in. | |
14,1 in. | |
14,2 in. | |
14,5 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
21 l | |
USB | |
Druckpumpe, Saugpumpe | |
25,3 x 14,1 x 14,2 in. (64,2 x 35,8 x 36,1 cm) | |
64,2 cm | |
35,8 cm | |
36,1 cm | |
6,6 kg | |
230 V |