Learn More
Thermo Scientific™ SAG
Artikelnummer. 15486799
Click to view available options
1mg
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Orange bis rot
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fungiert als potenter Agonist der Hedgehog-Signalgebung durch Aktivierung der Smoothened-Protein-Funktion (Smo).
CAS 912545-86-9
Summenformel Gehäuse C28H28ClN3OS
Formelmasse 490,06
Synonym 3-Chlor-N-[trans-4-(Methylamino)Cyclohexyl]-N-[[3-(4-Pyridinyl)phenyl]methyl]- benzo[b]thiophen-2-Carboxamid; geglätteter Agonist
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp SAG
Form Öl
InChI-Schlüssel VFSUUTYAEQOIMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
IUPAC-Name 3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 490.06