Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Test Kit
Misst den prozentualen Anteil der Analyten in bestimmten Proben. Wählen Sie aus 6 verschiedenen Kits für die Verwendung mit SafTest Geräten und Verbrauchsmaterialien sowie Detektionskits.
Marke:  MP Biomedicals™ 07KTPF2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15762642
  • 615.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Reagenz A, Reagenz B, Reagenz C, Kalibratoren
Beschreibung
Beschreibung
MP Biomedicals' Test Kits contain all reagents and calibrators necessary to run samples. A control is also included in each Test Kit. Each kit will allow for testing of approximately 100 samples. Sample dilution will likely be required for appropriate analysis.
MP Biomedicals' Testkits enthalten alle Reagenzien und Kalibratoren, die zur Probenbearbeitung nötig sind. Jedes Testkit enthält eine Kontrollprobe. Jedes Kit ermöglicht das Testen von ca. 100 Proben. Eine Probenverdünnung ist für eine geeignete Analyse wahrscheinlich erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Prüfung von Fett in Prozent
100 Tests
Je 1
Bichromatischer Photometer
Fettanteil
2 bis 8 °C
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.