Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Vorbereitungsreagenz
Enthält Ersatzreagenzien zur Ausführung aller Saftest™ Testkits.
Marke: MP Biomedicals™ 07PREP2000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem SafTest-Analysator
- Wird mit allen sechs SafTest-Testkits verwendet
- Geeignet für alle Testendpunkte
- Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
- Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
- Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
Spezifikation
Öl-/Fettabbau | |
Bichromatischer Photometer | |
Je 1 | |
2 bis 8 °C |