Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Spender-Set
Zubehör für SafTest™ Testkits
1730.00 CHF - 3085.00 CHF
Spezifikation
Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |
---|
Includes: Ein Spender für jedes Reagenz (A, B und Vorbereitungs-Reagenz) und ein Reagenzienhalter
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15732422
|
MP Biomedicals™
07DSAK2000 |
Prüfung von Alkenal |
2545.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15742422
|
MP Biomedicals™
07DSFA2000 |
Freie Fettsäuretests |
2550.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15772422
|
MP Biomedicals™
07DSPR2000 |
Peroxid-Tests |
3085.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15762422
|
MP Biomedicals™
07DSPF2000 |
Prüfung von Fett in Prozent |
1950.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15782422
|
MP Biomedicals™
07DSTG2000 |
Gesamtglyzerin-Tests |
1730.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15752422
|
MP Biomedicals™
07DSMA2000 |
Malonaldehyd-Tests |
2375.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spender auf jeden ausgewählten Endpunkt eingestellt
- Jedes Mal genaue Tests
- Zur Verwendung mit SafTest™ Kits
Spezifikation
Raumtemperatur |