Learn More
Sartorius™ Sicherheitswägekabinen
Zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Beeinträchtigung der Ergonomie oder der Wiegegenauigkeit. Sartorius™ Sicherheitswägeschränke zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Laborabzügen durch große Vorzüge in Design und Konstruktion aus.
Marke:  Sartorius™ SWC1200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10762817
  • 26105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Waage und Wägeschrank sind perfekt aufeinander abgestimmt
  • Maximaler Personenschutz: geschlossener Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikeln in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals verhindert
  • Zuverlässige Wägeergebnisse: Luftstrom ist praktisch turbulenzfrei, konstante und wiederholbare Wägeergebnisse.
  • Aus transparentem Acrylglas mit perfekter Sicht auf die Waage und die abzuwiegenden Proben
  • Die äußerst stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen
  • Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
  • Kalibriertes Luftstrom-Alarmsystem mit Audit-Trail-Funktion gibt Alarm, wenn die Luftstromgeschwindigkeit unter einen definierten Wert sinkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Acrylglas
750 mm
Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Abstriche bei der Ergonomie oder Präzision beim Wägeanwendungen
1230 mm
Konstant
0,076 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,083 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter
510 mm