missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ TAG SAFETY CENTER
Sorgen Sie mit unseren Sicherheitsanhänger-Stationen mit 1 Taschen dafür, dass Ihre am häufigsten verwendeten Anhänger leicht auffindbar sind. Die Rückwand besteht aus robustem Polykarbonat in Sicherheitsrot und hat vier vorgebohrte Löcher für die Wandmontage. Anhänger sind separat erhältlich.
Marke: Brady™ 081773
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsanhänger Station
- Sorgen Sie mit unseren Sicherheitsanhänger-Stationen mit 10 Taschen dafür, dass Ihre am häufigsten verwendeten Anhänger leicht auffindbar sind
- Die Rückwand besteht aus robustem Polykarbonat in Sicherheitsrot und hat vier vorgebohrte Löcher für die Wandmontage
- Anhänger sind separat erhältlich
Spezifikation
Sicherheitskennzeichnung Station | |
Polycarbonat | |
57,15 mm | |
57,15 x 419,1 x 558,80 mm | |
22 in. | |
Je 1 | |
419,1 mm |
Weiß auf Rot | |
2.25 in. | |
10-Pocket Tag Safety Station | |
Lockout tagout, Safety Identification | |
558,8 mm | |
16.5 in. |