Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser – Nylon-Bügel
Ultimate Schlösser für all Ihre Sicherheitsanforderungen.
Marke: Brady™ 814154
Additional Details : Gewicht : 0.53200kg
Beschreibung
- Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingeführt wird, und ist mit 6 Stiften präzisionsgefertigt, um einzigartige Schlüsselschnitte und bessere Manipulationsbeständigkeit zu erzielen
- Die reservierte, parazentrische Keilnut sorgt für optimale Sicherheit, und die spezielle Konstruktion verhindert, dass der Schlüssel bis zum Schließen des Bügels des Vorhängeschlosses freigegeben wird
- Kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
- Zu jedem Schloss wird 1 Schlüssel mitgeliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss (Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist)
- Vollständig elektrisch resistent
- Kunststoffbügel unterbricht den elektrischen Strom vom Bügel zum Schlüssel
Spezifikation
Sicherheits-Vorhängeschlösser | |
Verstärktes Nylon | |
86.50 mm | |
6/Packung |
Grau | |
6.5 mm | |
Nylon | |
38 mm |