Learn More
3M™ Sicherheitshelm
Der Gesichtsschutzhalter U5B-CE verbindet eine Vielzahl von 3M Gesichtsschutzen mit den 3M™ SecureFit™ Sicherheitshelmen X5000 und X5500
Marke:  3M™ 7100179684
76.32 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17207680
  • 120.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbindet eine Vielzahl von 3M Gesichtsschutzen mit den 3M™ SecureFit™ Sicherheitshelmen X5000 und X5500.
  • Verfügt über ein einzigartiges System, das den Austausch von Gesichtsmasken in Sekundenschnelle ermöglicht.
  • Passend für 3M SecureFit™ Sicherheitshelme X5000 und X5500
  • Leicht und schnell anzuwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3M™ SecureFit™ Sicherheitshelme X5000 und X5500
Nylon