Learn More
3M™ Schutzbrillen [geschlossen] 71347-00011
Artikelnummer. 15729827
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
3M™ Schutzbrillen [geschlossen] 71347 -00011 mit indirekter Belüftung für Kühlkomfort.
  • Schützen vor Spritzwasser und Staub
  • Ausführung für indirekte Belüftung
  • Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillen
Einzelheiten zur Belüftung Indirekt belüftet
Lens Material Polycarbonat