Learn More
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
Marke: BTX™ 452020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Schutzhaube wird direkt in den Generator gesteckt
- Fasst zwei Küvetten
- Sicherheitsschwenkschild sichert die Küvetten im Halter
Spezifikation
Elektroporation | |
Sicherheitsständer | |
Sicherheitshaube für Gemini SC | |
41 bis 104 °F | |
5°bis 40 °C | |
2,3 lb. | |
Unsteril | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |
BTX Gemini SC Elektroporator | |
3000 VDC, 250 VAC | |
Nur Sicherheitshaube | |
10 μs bis 10 s | |
Je 1 | |
1 kg | |
-10°bis +70 °C |