Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitskanne mit 1,25 in.-Schraubverschluss
Die hochwertige Sicherheitskanne dient zur sicheren Lagerung von Lösungsmitteln.
Marke: Roetzmeier™ 02K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
- Aus Edelstahl 316
- Dichtungen aus PTFE
- Explosionsgeschützt durch Flammenfalle und Druckreglerventil
- Leitfähig – kann mit jedem beliebigen Teil der Kanne verbunden werden
- Ergonomisches Griffdesign
- Verwenden Sie das Zubehör D125 (Dosiervorrichtung 1,25 Zoll), um Flüssigkeiten sicher zu dosieren
- Verwenden Sie das Zubehör TR1 (Trichter), um die Kanne bequem zu füllen
Spezifikation
Ja | |
Edelstahl mit PTFE-Dichtung und pulverbeschichtetem Aluminiumgriff | |
D125, TR1 | |
Elektropoliert | |
Rund | |
0,6 mm | |
276 mm | |
61 cm (1,1 in.) | |
119 mm | |
131 mm | |
0,756 kg |
Schraubverschluss | |
2 l | |
Edelstahl | |
200 °C | |
0,024 in. | |
10,9 in. | |
4,7 in. | |
5,2 in. | |
28 mm | |
1,7 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.