Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsflaschenträger
Der Sicherheits-Flaschenträger bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, eine Vielzahl von Reagenzien in Flaschen in Ihrem Labor zu transportieren.
Marke:  Fisherbrand™ 120917F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17890772
  • 65.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion
  • Ergonomischer Griff verhindert Ermüdung der Hände und damit verbundene Unfälle beim Tragen schwerer Lasten
  • der Griff kann zum leichteren Be- und Entladen auf beiden Seiten heruntergedrückt werden
  • der Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Trägers und sorgt so für einen sicheren und stabilen Transport
  • die Träger sind in vier Farben erhältlich und zur leichteren Identifizierung mit entsprechenden
  • Beschriftungsfeldern versehen
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer - PP-Mischung
Spezifikation
Spezifikation
1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle
Safety Bottle Carrier, 1.5 L, Blue
Nicht autoklavierbar
Bottles
1
Keine
Unsteril
1.5 L bottles
-20 to 60°C
11.4 cm
11.4 cm
.25 kg
Bottle Holder
1 x 1
Blue
Polypropylene
Cylindrical
No
Transportation of bottled regeants
1.5 L
11.4 cm
16.5 cm (25.4 cm Height, Handle Extended)
11.4 cm