Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsflaschenträger
Der Sicherheits-Flaschenträger bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, eine Vielzahl von Reagenzien in Flaschen in Ihrem Labor zu transportieren.
Marke: Fisherbrand™ 120913F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion
- Ergonomischer Griff verhindert Ermüdung der Hände und damit verbundene Unfälle beim Tragen schwerer Lasten
- der Griff kann zum leichteren Be- und Entladen auf beiden Seiten heruntergedrückt werden
- der Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Trägers und sorgt so für einen sicheren und stabilen Transport
- die Träger sind in vier Farben erhältlich und zur leichteren Identifizierung mit entsprechenden
- Beschriftungsfeldern versehen
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer - PP-Mischung
Spezifikation
1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle | |
Safety Bottle Carrier, 4.5 L, Blue | |
Nicht autoklavierbar | |
Bottles | |
1 | |
Keine | |
Unsteril | |
4.5 L bottles | |
-20 to 60°C | |
18.3 cm | |
18.3 cm | |
.25 kg |
Bottle Holder | |
1 x 1 | |
Blue | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
No | |
Transportation of bottled regeants | |
4.5 L | |
18.3 cm | |
26.7 cm (40.6 cm Height, Handle Extended) | |
18.3 cm |