Learn More
WLD Tec™ Sicherheitsadapter 360
Sicherheitsadapter 360 mit integriertem Druckregler für Flame 100.
Marke: WLD Tec™ 2.000.701
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Flame 100.
- Mit integriertem Druckregler
- Für Kartuschen CV 360, 52 g von Campingaz.
- Kontinuierlicher Betrieb der Kartusche 65 Minuten.
Spezifikation
Flame100. |