Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, kompakt
Die kleinen und leichten SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser von Brady eignen sich ideal zum Absperren von Energiequellen oder zum Einsatz in engen Bereichen.
Marke:  Brady™ 150213
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17130271
  • 115.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen
  • Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
CPT-PRP-25PL-KD6PK
Nylon
4,7 mm
25 mm
6
1,3 in.
33 mm
Verschiedene Schlüssel
Violett
0,19 in.
1 in.
Kunststoff
6/Packung
1 in.
26 mm