Learn More
Brady™ SafeKey Compact Padlocks - Nylon with 25 mm Plastic Shackle, Keyed Alike
A small and lightweight range of padlocks suitable for energy isolation programs or in small spaces.
62.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Gleiche Schlüssel
Material Nylon
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,19 in.
Durchmesser (metrisch) Bügel 4,7 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Menge Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17120261
Unterlagen ansehen
Brady™
150193
3/Packung Schwarz
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17110261
Unterlagen ansehen
Brady™
150192
3/Packung Blau
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17150261
Unterlagen ansehen
Brady™
150196
3/Packung Braun
62.45 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17100261
Unterlagen ansehen
Brady™
150191
3/Packung Grün
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17130261
Unterlagen ansehen
Brady™
150194
3/Packung Orange
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17140261
Unterlagen ansehen
Brady™
150195
3/Packung Violett
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17180251
Unterlagen ansehen
Brady™
150189
3/Packung Rot
62.45 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17190251
Unterlagen ansehen
Brady™
150190
3/Packung Gelb
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17160261
Unterlagen ansehen
Brady™
150197
3/Packung Weiß
62.45 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
  • The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
  • The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
  • The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
  • Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
  • Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
  • The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
  • 1 key is supplied with each lock
  • Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Spezifikation
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Nylon
4,7 mm
25 mm
6
1 in.
26 mm
Gleiche Schlüssel
0,19 in.
1 in.
Kunststoff
1,3 in.
33 mm