Learn More
Eppendorf™ SafeCode Plates
GREENER_CHOICE
Platten mit SafeCode-Barcodierung ermöglichen eine sichere und zuverlässige Identifizierung der Proben in Ihrem Labor. Verschiedene Plattentypen verfügbar.
Marke:  Eppendorf™ 0030113578
285.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17845938
  • 300.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
16 x 24
Clear
Stehrand
45 μl
Steril
Konischer Boden (V-Well)
PCR-fähig
SBS-Standard
Eppendorf
PCR-Platte
Polypropylene
96
Unbehandelt
25 Platten