Learn More
Invitrogen™ Safe Imager™ 2.0 Blaulicht-Transilluminator
Safe Imager™ 2.0 Blaulicht-Transilluminator
Marke: Invitrogen™ G6600EU
1580.07 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Die Safe Imager™ Blaulicht-Transilluminator Ist für die Anzeige von gefärbten Gelen auf der Labortischoberfläche oder in Geldokumentationssystemen konzipiert. Licht von der LED-Quelle im Gerät fließt durch einen blauen Filter, der Licht mit einer schmalen Emissionsspitze bei etwa 470 nm erzeugt; effektiv für die Anregung von SYBR™ DNA-bindenden Farbstoffen wie SYBR™ Safe DNA-Gelfärbung, sowie viele unserer Proteingelfärbungen wie SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange und Pro-Q™ Diamond. Die mit diesem Gerät erzielte Empfindlichkeit ist vergleichbar mit der eines standardmäßigen UV-Transilluminators. Im Gegensatz zu UV-Transilluminatoren erzeugt der Safe Imager™ Transilluminator kein UV-Licht und erfordert während der Verwendung keine UV-Schutzausrüstung.
Specifications
Transilluminator | |
Safe Imager™ | |
Steckertyp EU | |
Raumtemperatur | |
LED blau |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteingel-Elektrophorese | |
29,5 x 32,5 x 6,5 cm | |
• Safe Imager • Bernsteinfarbener Filtereinsatz • Netzkabel • Safe Imager Sichtgläser |
|
Energieeffizient |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04