Learn More
Saclofen, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective antagonist at GABAB receptors.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saclofen |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 249.72 |
Reinheit (%) | >99% |