Learn More
Saccharin Natriumsalz Hydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saccharin, sodium salt hydrate |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Farblos bis Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 250 g |
Beilstein | 27,17 |
Merck Index | 10,8171 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform |