Learn More
Saccharin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saccharin |
Schmelzpunkt | 226.0°C to 230.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 1% (105°C, 2 hrs) max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 2.5 kg |
Beilstein | 27,168 |
Merck Index | 15,8445 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Saccharin