Learn More
Thermo Scientific™ S52-ST Ausschwingrotor
Erreichen Sie eine Kapazität von 4 x 5 ml und Drehzahlen von bis zu 52.000 U/min. Empfohlen für Kleinpartikel-Trennungen wie z. B. Nanopartikel, virale Partikel und Dichtegradienten.
Marke:  Thermo Scientific™ 45977
Artikelnummer. 15103405
  • 24595.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erreichen Sie mit dem Thermo Scientific™ S52-ST Ausschwingrotor eine Kapazität von 4 x 5 ml bei Drehzahlen von bis zu 52.000 U/min. Empfohlen für Kleinpartikel-Trennungen wie z. B. Nanopartikel, virale Partikel und Dichtegradienten.
Merkmale:
  • Max. Kapazität: 4 × 5 ml (0,02 l)
  • Max. Drehzahl/RZB: 52.000 U/min/275.458 × g
  • K-Faktor: 78,6
  • Winkel: 180°
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Serie Mikro-Ultrazentrifuge, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen
Empfohlen für:
Kleinpartikel-Trennungen wie z. B. Nanopartikel und Viruspartikel, Dichtegradienten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S52-ST Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
275.458 × g
91,2 mm
78,6
13 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
197.230 × g
Titan
4 x 5 ml
52.000 U/min
39,4 mm
51 mm
3,7 lb. (1,7 kg)
180°
119.009 × g