Learn More
Eppendorf™ S41i Inkubatorschüttler, Zelllinien-Bündel (EU)
Der New Brunswick S41i ist ein CO2-Inkubator mit integriertem Schüttler. Ein zusätzlicher perforierter Einlegeboden, der zur statischen Inkubation bei Schütteln verwendet werden kann. Der Kontaminationsschutz wird durch eine Hochtemperaturdesinfektion, das lüfterlose Design und die nahtlose Kammer unterstützt.
Marke:  Eppendorf™ S41I230111
22220.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17382970
  • 24377.12 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • M-Paket mit 1:1-Erkennung: Vielseitige Zellkulturlösung für Hybridomkulturen, Antikörperexpression und Zelllinienaufbau
  • Das Paket besteht aus: 1x New Brunswick™ S41i, 170 l, (25 mm/1 in.-Orbit), 1x Universalplattform und 2x Klebepads, 230 V, 50 Hz
  • Experimentelle Flexibilität: Perforierte Einlegeböden ermöglichen eine statische Inkubation bei gleichzeitigem Schütteln
  • Stabiles, gleichmäßiges und vibrationsfreies Schütteln: robuster Innova-Dreifach-Exzenterantrieb
  • Spart Gas und sorgt für eine optimale Wachstumsatmosphäre: Intelligente Gassteuerung (0,2 bis 20 % CO2)
  • Gewährleistet die Sterilität der Oberfläche: automatische Hochtemperaturdesinfektion und innere/äußere Tür
  • Schnelle und zuverlässige Reinigung: Glatte, nahtlose Kammer
  • Erweiterbare Kapazität: Zwei Geräte können gestapelt werden
  • Präzise und einfache Kontrolle: Intuitiver Touchscreen
  • Befeuchtung inbegriffen
  • Schüttelgeschwindigkeit 25 bis 400 U/min (25 bis 250 U/min, wenn gestapelt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,5 cm (1 in.)
230 V
170 l
28,7 in.
73 cm
33,5 in.
87,5 cm
Touchscreen
Dauerbetrieb
25 bis 400 U/min (25 bis 250 U/min bei gestapelten Geräten)
4°C bis 50°C
50 Hz
17,5 in.
44,4 cm
34,4 in.
69,1 cm
Ethernet