Learn More
Thermo Scientific™ Festwinkelrotor S110-AT
Verkürzen Sie Trennungszeiten, und verarbeiten Sie Proben um 17 % schneller als mit älteren ähnlichen Rotoren bei einem RZB-Wert von 691.000 x g mit diesem Festwinkelrotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 45539
20632.48 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12111660
  • 29100.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verkürzen Sie Trennungszeiten, und verarbeiten Sie Proben um 17 % schneller als mit älteren ähnlichen Rotoren bei einem RZB-Wert von 691.000 x g mit dem Thermo Scientific™ S110-AT Festwinkelrotor.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor S110-AT
Festwinkelrotor
690.652 × g
51,1 mm
15,4
13 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
510.893 × g
Titan
8 x 5 ml
110.000 U/min
24,5 mm
63 mm
2,4 lb. (1,07 kg)
30°
331.135 × g