Learn More
Tocris Bioscience™ S-Trityl-L-cysteine
Potent, selective inhibitor of mitotic kinesin Eg5
Marke:  Tocris Bioscience™ 2191/50
Artikelnummer. 18075612
  • 171.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
S-Trityl-L-cysteine is a potent, cell-permeable, selective inhibitor of mitotic kinesin Eg5, a protein required for establishing and maintaining a bipolar spindle. Inhibits basal ATPase activity (IC50 = 1 mM) and microtubule-activated ATPase activity of Eg5 (IC50 = 140 nM). Induces mitotic arrest in HeLa cells with an IC50 of 700 nM. Displays antitumor activity.
Spezifikation
Spezifikation
50 mg
S-Trityl-L-cysteine
363.47
S-Trityl-L-cysteine
Nur für Forschungszwecke