Learn More
(S)-tert-Leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504023
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112245-13-3
Summenformel C6H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00192250
InChI-Schlüssel JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Synonym l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
PubChem CID 2734079
SMILES CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-tert-Leucinol
Infrarotspektrum Echt
Farbe Weiß oder farblos
Verpackung Glasflasche
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Spezifische Drehung +34° to +40° (25°C, 589nm) (c=1.5, EtOH)
Dichte 90g/mL
Spezifischer Drehzustand + 37.50 (20.00°C c=2,EtOH)
Menge 1 g
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3,3-Dimethylbutan-1-ol
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) ≥94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-tert-Leucinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.