Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.
Marke: Fisherbrand™ 1008721
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lange Lebensdauer durch kavitationsbeständige Edelstahlbehälter
- LED-Anzeige mit eingestellter und verbleibender Zeit und voreingestellter und aktueller Temperatur
- Ergonomisch geformte Tragegriffe aus Kunststoff
- Die neuartige Abdeckung verringert die Lärmbelastung und beschleunigt den Aufheizvorgang
- Einfaches Ablassen der Reinigungsflüssigkeit durch den seitlichen Abflusskanal
- Durch die Anordnung des Bedienfelds kann keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen
- Degas-Taste
- 80 kHz für verlängerte Reinigungszeiten, ideal für die Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
- Edelstahlkorb mit separat bestellbarem Kunststoffdeckel
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter | |
14 L | |
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 300 W | |
Elmasonic S 150 | |
10 kg |
230 V AC | |
340 L x 568 B x 224 H (mm) | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie | |
30 °C bis 80 °C |