Learn More
[(S,S)-Teth-MsDPEN-RuCl], Ru 18.5 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [(S,S)-Teth-MsDPEN-RuCl] |
CAS | 1437326-26-5 |
Hinweise zum Prozentgehalt | Ru 18.5 % |
Summenformel | C24H27ClN2O2RuS |
MDL-Nummer | MFCD22988933 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Synonym | s,s-teth-msdpen-rucl , ru, chloro 1s,2s-1,2-diphenyl-1-3-6-phenyl propyl amino-2-methylsulfonylamido ruthenium ii rucl s,s 2teth-msdpen |
InChI-Schlüssel | BNUPYTHKEKTXRC-WLKYSPGFSA-M |
SMILES | CS(=O)(=O)[N-]C(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NCCCC3=CC=CC=C3.Cl[Ru+] |