Learn More
(S,S)-DIPAMP, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S,S)-DIPAMP |
Schmelzpunkt | 101°C to 105°C |
Menge | 100 mg |
Optische Drehung | +84° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 458.47 |
Reinheit (%) | 97% |