Learn More
(S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436506
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78879-20-6
Summenformel C15H18NO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.31
MDL-Nummer MFCD00143845
InChI-Schlüssel HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
Synonym boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 664088
IUPAC-Name (3S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-3-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 4297114
Formelmasse 277.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'