Learn More
(S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamin, ChiPros 99 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 171°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥99 % |
Brechungsindex | 1.564 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3650264 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Optische Drehung | −39° (Neat) |