Learn More
S-Methyl-Thiobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Methyl thiobutyrate |
Dichte | 0.966 |
Siedepunkt | 142°C to 143°C |
Flammpunkt | 34°C (93°F) |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1848987 |
Formelmasse | 118.2 |
Reinheit (%) | 98% |