Learn More
S-Hydroxymethyl-Thiobenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Hydroxymethyl thiobenzoate |
Schmelzpunkt | 45°C to 48°C |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2574909 |
Formelmasse | 168.21 |
Reinheit (%) | 98% |