Learn More
S-Butyrylthiocholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Butyrylthiocholine iodide |
Schmelzpunkt | 172°C to 176°C |
Strukturformel | CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3729509 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Formelmasse | 317.23 |
Reinheit (%) | 98% |