Learn More
Heidolph Instruments S-Box Package 1
The S-Box Package 1 includes additional accessories to complete an existing S-Biosystem incubation system.
Marke:  Heidolph Instruments 400-05002-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede S-Box ist ein eigenständiger Miniatur-Inkubator.
  • Im Inneren der S-Box ist Platz für eine Standard-Multiwellplatte oder eine Zellkulturflasche (bis zu T75).
  • Der komplette Innenraum (Innenbehälter) kann als sterilisiertes austauschbares Element in einer sterilen Außenverpackung erworben werden.
  • Ihre Kultur wird durch einen Beutel sterilisiertes Wasser (Wasserbeutel), der für Wochen ausreicht, am Austrocknen gehindert.
  • Um ein Vermischen zu vermeiden, ist die Frontabdeckung der S-Box in verschiedenen Farben erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1 S-Box, 1 Werkzeugausrüstung, 4 Innenboxen, 4 Wassersäcke, 4 Frontabdeckungen