Learn More
(S)-AMPA, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Beschreibung
Active enantiomer of AMPA (EC50 = 3.5 μM).
NPEC-caged-(S)-AMPA, Inactive Enantiomer and Racemate also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-AMPA |
Menge | 1 mg |
Formelmasse | 186.17 |
Reinheit (%) | >99% |