Learn More
S-Acetylthiocholinjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482828
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1866-15-5
Summenformel C7H16INOS
Molekulargewicht (g/mol) 289.175
MDL-Nummer MFCD00011819
InChI-Schlüssel NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylthiocholine iodide, s-acetylthiocholine iodide, acetylthiocholine diiodide, 2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide, 2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide, acetylthiocholinjodid, choline, s-acetylthio-, iodide, 2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetyl thiobilineurine iodide
PubChem CID 74629
IUPAC-Name 2-Acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMILES CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Acetylthiocholine iodide
Schmelzpunkt 205°C to 209°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3916578
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 289.18
Reinheit (%) 98%