Learn More
(S)-4-Benzyl-3-Butyryl-2-Oxazolidinon
Artikelnummer. 15436609
Click to view available options
Menge:
5 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • A cell-permeable N-(butyryl)oxazolidinone compound that serves as a negative control for the Cell Sheet Migration Inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-Benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone
CAS 112459-79-7
Farbe Weiß
Summenformel C14H17NO3
MDL-Nummer MFCD06411406
Menge 5 mg
Synonym s-4-benzyl-3-butyryloxazolidin-2-one, 4s-3-butyryl-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone, cell sheet migration inhibitor, negative control, 4s-4-benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-3-butyryl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 3-1-oxobutyl-4-phenylmethyl-, s, 4s-3-butyryl-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-3-butanoyl-oxazolidin-2-one, n-butyryl-4-s phenylmethyl-2-oxazolidinone
InChI-Schlüssel HEJIYTVOUUVHRY-LBPRGKRZSA-N
SMILES CCCC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name (4S)-4-Benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 247.294
PubChem CID 11010277
Formelmasse 247.29
Physikalische Form Pulver